Print…
1,4-Ciclohexanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cyclohexane-1,4-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C101206-100G C101206-25G
SIALC101206-100GEA 82.4 EUR
SIALC101206-100G SIALC101206-25G
1,4-Ciclohexanediol, Sigma-Aldrich®
1,4-Ciclohexanediol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 252
Densidade: 1.17 g/cm³ (21.85 °C)
Número MDL : MFCD00001448
Número CAS: 556-48-9
EINECS: 209-126-2