1,4-Ciclohexanediol mistura cis- e trans- ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Cyclohexane-1,4-diol
B20446.14
B20446.22
B20446.14EA
32.8
EUR
B20446.14
B20446.22
1,4-Ciclohexanediol mistura cis- e trans- ≥98%
1,4-Ciclohexanediol
Purity: 98%
CAS No.: 556-48-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 98-103°
Boiling Point: 149-151°/20mm
Beilstein Reference: 2036658
MDL No.: MFCD00001448
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Peso Molecular: 116.16 g/mol Ponto de ebulição: 149…151 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 98…103 °C Densidade: 1.17 g/cm³ (21.85 °C) Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001448 Número CAS: 556-48-9 EINECS: 209-126-2 |