Print…
1,4-Ciclohexanediol mistura cis- e trans- 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Cyclohexane-1,4-diol
111150250 111151000
ACRO111150250EA 28.9 EUR
ACRO111150250 ACRO111151000
1,4-Ciclohexanediol mistura cis- e trans- 99%
1,4-Ciclohexanediol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 150 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 98…102 °C
Ponto de Inflamação: 65 °C
Número MDL : MFCD00001448
Número CAS: 556-48-9
EINECS: 209-126-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤20 ppm