Print…
1,3-Cyclohexanediol mistura cis- e trans- ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Cyclohexane-1,3-diol
L04110.06 L04110.14
L04110.06EA 32.8 EUR
L04110.06 L04110.14
1,3-Cyclohexanediol mistura cis- e trans- ≥98%
1,3-Cyclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 504-01-8 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: ca 30° Boiling Point: 246-247° MDL No.: MFCD00039458
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 246…247 °C
Ponto de Fusão: ∼ 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039458
Número CAS: 504-01-8
EINECS: 207-979-5