Print…
1,2-Ciclohexanediol mistura cis- e trans- ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Cyclohexane-1,2-diol
A18572.09 A18572.18
A18572.09EA 49.5 EUR
A18572.09 A18572.18
1,2-Ciclohexanediol mistura cis- e trans- ≥98%
1,2-Ciclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 931-17-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 118-120°/10mm MDL No.: MFCD00003861
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 118…120 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 72…76 °C
Densidade: 0.948 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003861
Número CAS: 931-17-9
EINECS: 213-229-8