1,2-Diaminocyclohexane mistura de isômeros 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
B24657.0B
B24657.30
B24657.0BEA
95.5
EUR
B24657.0B
B24657.30
1,2-Diaminocyclohexane mistura de isômeros 99%
1,2-Diaminocyclohexane
Purity: 99%
CAS No.: 694-83-7
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Amine-like
pH: 12
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 506142
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00001491
Fórmula:
C₆H₁₄N₂ Peso Molecular: 114.19 g/mol Ponto de ebulição: 191 °C Ponto de Fusão: 41…44 °C Densidade: 0.94 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001491 Número CAS: 694-83-7 EINECS: 211-776-7 UN: 2735 ADR: 8 II |