Print…
1,2-Diaminocyclohexane mistura cis- e trans- 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
158100010 158102500
ACRO158100010EA 113 EUR
ACRO158100010 ACRO158102500
1,2-Diaminocyclohexane mistura cis- e trans- 99%
1,2-Diaminocyclohexane
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Peso Molecular: 114.19 g/mol
Ponto de ebulição: 192
Ponto de Fusão: 2…15 °C
Densidade: 0.93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Número MDL : MFCD00001491
Número CAS: 694-83-7
EINECS: 211-776-7
UN: 2735
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤75 APHA
Titration with HCl 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm