Print…
Decahidronaftaleno 98%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
D251-20L D251-4L
D251-20LEA 1497.05 EUR
D251-20L D251-4L
Decahidronaftaleno 98%, grade reagente
Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: C₁₀H₁₈
Peso Molecular: 138.25 g/mol
Ponto de ebulição: 4.9 %(V)
Ponto de Fusão: –40 °C (1.013 hPa)
Densidade: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004130
Número CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Vapor Pressure 42 mmHg ( 92 °C)
Identity (IR) complying
Assay on cis/trans-isomers (GC) Min. 97.5 %
Explosion Limit 0.7-4.9 %, 100 °F
Refractive Index n20/D 1.474 (lit.)
Vapor Density 4.76 (vs air)