Print…
1,5-Cyclooctadiene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C109207-100ML C109207-1L C109207-4L C109207-500ML
SIALC109207-100MLEA 58.6 EUR
SIALC109207-100ML SIALC109207-1L SIALC109207-4L SIALC109207-500ML
1,5-Cyclooctadiene, Sigma-Aldrich®
1,5-Cyclooctadiene
Fórmula: C₈H₁₂
Ponto de ebulição: 151 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0,8811 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001752
Número CAS: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3,III