Print…
1,5-Cyclooctadiene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cycloocta-1,5-diene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
246050-100ML 246050-800ML
SIAL246050-100MLEA 126 EUR
SIAL246050-100ML SIAL246050-800ML
1,5-Cyclooctadiene, Sigma-Aldrich®
1,5-Cyclooctadiene
Fórmula: C₈H₁₂
Peso Molecular: 108.18 g/mol
Ponto de ebulição: 151
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0.8811 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001752
Número CAS: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3 III