Print…
Decahidronaftaleno mistura cis- e trans-, anidro 99%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
406171000 406170010
406171000.EA 42.7 EUR
406171000. 406170010.
Decahidronaftaleno mistura cis- e trans-, anidro 99%, AcroSeal®
Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₈
Peso Molecular: 138.25 g/mol
Ponto de ebulição: 187 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 0.89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004130
Número CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 % (mixture of cis and trans)