Print…
Chalcone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, Phenyl Styryl ketone, 2-Benzalacetophenone, 2-Benzylideneacetophenone
159431000 159435000
ACRO159431000EA 49 EUR
ACRO159431000 ACRO159435000
Chalcone 97%
Chalcone
Fórmula: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
Peso Molecular: 208.26 g/mol
Ponto de ebulição: 345
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Ponto de Inflamação: >112 °C
Número MDL : MFCD00003082
Número CAS: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Merck Index: 13,02045
Encomendar
Appearance Yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %