Print…
2-Methyl-2-pentenal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Methylpent-2-enal
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W319406-1KG-K W319406-4KG-K
SIALW319406-1KG-KEA 240 EUR
SIALW319406-1KG-K SIALW319406-4KG-K
2-Methyl-2-pentenal, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-pentenal
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 135…138 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006978
Número CAS: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN: 1988
ADR: 3,III