Print…
Cresol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Hydroxy(methyl)benzene, Hydroxytoluene, Methylphenol
C0698-500ML C0698-25ML
TCIAC0698-500MLEA 121 EUR
TCIAC0698-500ML TCIAC0698-25ML
Cresol ≥99.0% (por GC)
Cresol
Fórmula: C₇H₈O
Ponto de ebulição: 192°C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00151099
Número CAS: 1319-77-3
EINECS: 215-293-2
UN: 2022
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a308895e82e433cad0f9f6e6adfa181baae3a40b&vid=a308895e82e433cad0f9f6e6adfa181baae3a40b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (Equivalent mixture of o, m, p)