Éter Etil propenilo mistura cis- e trans- ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethyl 1-Propenyl ether
H26319.06
H26319.14
H26319.22
H26319.06EA
40.1
EUR
H26319.06
H26319.14
H26319.22
Éter Etil propenilo mistura cis- e trans- ≥97%
Éter Etil propenilo
Purity: 97%
CAS No.: 928-55-2
Molecular Formula: CH3CH=CHOCH2CH3
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.398
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 1735974
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00015184
Fórmula:
C₅H₁₀O Peso Molecular: 86.13 g/mol Ponto de ebulição: 69…71 °C Densidade: 0.778 Ponto de Inflamação: 20 °C (68 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015184 Número CAS: 928-55-2 EINECS: 213-176-0 UN: 3271 ADR: 3 II |