Print…
ter-butil-4-metoxifenol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
235231000 235235000 235230025
ACRO235231000EA 36.1 EUR
ACRO235231000 ACRO235235000 ACRO235230025
ter-butil-4-metoxifenol 96%
ter-butil-4-metoxifenol
Fórmula: C₁₁H₁₆O₂
Peso Molecular: 180.25 g/mol
Ponto de ebulição: 268 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…55 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779059
Número CAS: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %