Print…
Oleato de etilo mistura de ésteres estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14762.0250 8.14762.1000
8.14762.0250EA 41.2 EUR
8.14762.0250 8.14762.1000
Oleato de etilo mistura de ésteres estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Oleato de etilo
The material is stabilised with Butylhydroxyanisole (BHA). At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Fórmula: C₂₀H₃₈O₂
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009579
Número CAS: 111-62-6
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 168 °C (1.3 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)