Print…
1,2-Dicloroetileno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D62403-100ML D62403-25ML
SIALD62403-100MLEA 366 EUR
SIALD62403-100ML SIALD62403-25ML
1,2-Dicloroetileno, Sigma-Aldrich®
1,2-Dicloroetileno
Fórmula: C₂H₂Cl₂
Ponto de ebulição: 48 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1,252 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6 °C
Número CAS: 540-59-0
EINECS: 208-750-2
UN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00093