Print…
Oleato de etilo mistura de ácidos graxos e ésteres análogos 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
410290010 410292500 410290025
ACRO410290010EA 99.1 EUR
ACRO410290010 ACRO410292500 ACRO410290025
Oleato de etilo mistura de ácidos graxos e ésteres análogos 98%
Oleato de etilo
Fórmula: C₂₀H₃₈O₂
Peso Molecular: 310.52 g/mol
Ponto de ebulição: 190…210 °C (7 mmHg)
Ponto de Fusão: -32
Densidade: 0.86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009579
Número CAS: 111-62-6
Merck Index: 12,06965
Encomendar
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 % (ester)
Water ≤1 % (K.F.)
Density (20°C) 0.869 to 0.874
GC ≥60 % (oleic acid)
Color scale ≤70 APHA
Stabilizer 80 to 120 ppm BHA content
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Saponification value 177 to 188 mg KOH/g