Print…
trans-2-Decenal (sintética) ≥95% FCC, FG (Halal, Kosher), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W236608-1KG-K W236608-200G-K
SIALW236608-1KG-KEA 910 EUR
SIALW236608-1KG-K SIALW236608-200G-K
trans-2-Decenal (sintética) ≥95% FCC, FG (Halal, Kosher), Sigma-Aldrich®
trans-2-Decenal
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Ponto de ebulição: 78…80 °C (3 mmHg) (literatura)
Densidade: 0,841 g/mL (25 °C) (literatura)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Número MDL : MFCD00014679
Número CAS: 3913-81-3
EINECS: 223-472-1
UN: 3082
ADR: 9,III