Print…
1,5-Cyclooctadiene 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cycloocta-1,5-diene
297120010 297122500 297120025
ACRO297120010EA 84.2 EUR
ACRO297120010 ACRO297122500 ACRO297120025
1,5-Cyclooctadiene 99% estabilizada
1,5-Cyclooctadiene
Fórmula: C₈H₁₂
Peso Molecular: 108.18 g/mol
Ponto de ebulição: 151 °C (101.3kPa)
Ponto de Fusão: –69.5 °C
Densidade: 0.88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001752
Número CAS: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer -4'-hydroxyphenyl)propionate