Print…
DL-Isoleucina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-DL-Ile-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
298689-10G 298689-50G
SIAL298689-10GEA 62.5 EUR
SIAL298689-10G SIAL298689-50G
DL-Isoleucina, Sigma-Aldrich®
DL-Isoleucina
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de Fusão: 275
Densidade: 1.255 g/cm³ (–123.15 °C)
Número MDL : MFCD00004268
Número CAS: 443-79-8
EINECS: 207-139-8
Merck Index: 13,05198