Print…
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), contas ~ 2 mm / ~ 10 mesh, com indicador, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.05739.0250 1.05739.1000
1.05739.0250EA 92.6 EUR
1.05739.0250 1.05739.1000
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), contas ~ 2 mm / ~ 10 mesh, com indicador, Supelco®
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
Densidade: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD03457537
Número CAS: 70955-01-0