Print…
with moisture indicator ~10 mesh, Ø ~2 mm, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Peneiro molecular A3
MQ200
1.05734.0250 1.05734.1000
1.05734.0250EA 83.3 EUR
1.05734.0250 1.05734.1000
with moisture indicator ~10 mesh, Ø ~2 mm, Supelco®
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Fórmula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 308080-99-1