Print…
Cal sodada, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico, com indicador
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
22666.293EA 42.9 EUR
22666.293 22666.362
Cal sodada, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico, com indicador
Cal sodada
For absorbtion of acidic gas (CO₂)
Esta soda contém um novo, indicador de saturação mais eficiente.Este muda de branco para roxo quando saturado por CO2.
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134094
Número CAS: 8006-28-8
ADR: .,
Encomendar
Identificação Passa no teste
Particle size (2 - 5 mm) Cerca de 95%
Absorption capacity (as CO2) Min. 19%
Loss on drying (105°C) 13 - 18 %