Print…
Cal sodada, pastilhas reagente analítico, com indicador
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.06839.5001 1.06839.9025 1.06839.1001
1.06839.5001EA 494 EUR
1.06839.5001 1.06839.9025 1.06839.1001
Cal sodada, pastilhas reagente analítico, com indicador
Cal sodada
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134094
Número CAS: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Encomendar
Identity passes test
Absorption capacity for CO₂ (method NF XVII) ≥ 25 %
Loss on Drying (105°C) 13.0 - 18.0 %
Color change passes test
Bulk density about 75
Particle size (2 - 5 mm) ≥ 95 %