Cal sodada, com indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44786.36
44786.A4
44786.36EA
182
EUR
44786.36
44786.A4
Cal sodada, com indicador
Cal sodada
CAS No.: 8006-28-8
Physical Form: 8-12 Mesh
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134094 Número CAS: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III Merck Index: 14,8569 |