Print…
Ruthenium ≥99.99% (baseado em metais excluindo Ca), pó, Premion® -200 mesh (máx. 0,01% Ca)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44879.06 44879.03 44879.14
44879.06EA 685 EUR
44879.06 44879.03 44879.14
Ruthenium ≥99.99% (baseado em metais excluindo Ca), pó, Premion® -200 mesh (máx. 0,01% Ca)
Ruthenium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-18-8 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Fórmula: Ru
Ponto de ebulição: 3900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2310 °C
Densidade: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011207
Número CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452