Print…
Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (baseado em metais excluindo Ca), pó, Premion® -22 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10667.06 10667.14
10667.06EA 685 EUR
10667.06 10667.14
Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (baseado em metais excluindo Ca), pó, Premion® -22 mesh
Ruthenium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Fórmula: Ru
Ponto de ebulição: 3900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2310 °C
Densidade: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011207
Número CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452