Print…
Ruthenium 99.9% (baseado em traços de metais), pó -200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
198100010 198100050 198100250
ACRO198100010EA 140 EUR
ACRO198100010 ACRO198100050 ACRO198100250
Ruthenium 99.9% (baseado em traços de metais), pó -200 mesh
Ruthenium
Fórmula: Ru
Peso Molecular: 101.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011207
Número CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Encomendar
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %