Print…
Ruthenium ≥99.95% (baseado em metais), esponja -20 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12062.04 12062.09 12062.18
12062.04EA 274 EUR
12062.04 12062.09 12062.18
Ruthenium ≥99.95% (baseado em metais), esponja -20 mesh
Ruthenium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Fórmula: Ru
Peso Molecular: 101.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011207
Número CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1 II