Print…
Ródio ≥99.95% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
38514.02 38514.04
38514.02EA 1420 EUR
38514.02 38514.04
Ródio ≥99.95% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Ródio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-16-6 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Fórmula: Rh
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011201
Número CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III