Ródio ≥99.97% (baseado nos metais) precious metals <20 ppm each, pó, Premion® -22 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10668.03
10668.06
10668.01
10668.03EA
0
EUR
10668.03
10668.06
10668.01
Ródio ≥99.97% (baseado nos metais) precious metals <20 ppm each, pó, Premion® -22 mesh
Ródio
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-16-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Fórmula:
Rh Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011201 Número CAS: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |