Print…
Ródio ≥99.9% (baseado nos metais), esponja -20 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
42866.03 42866.06 42866.09
42866.03EA 2730 EUR
42866.03 42866.06 42866.09
Ródio ≥99.9% (baseado nos metais), esponja -20 mesh
Ródio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-16-6 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Fórmula: Rh
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011201
Número CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III