Print…
Ródio ≥99.8% (baseado nos metais), fio, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11578.BU 11578.BY 11578.CC
11578.BUEA 847 EUR
11578.BU 11578.BY 11578.CC
Ródio ≥99.8% (baseado nos metais), fio, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Ródio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈0.16g/m MDL No.: MFCD00011201
Fórmula: Rh
Ponto de ebulição: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1960 °C
Densidade: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011201
Número CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353