Print…
Ródio, folha, Thickness: 0.025mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11524.FF 11524.FI
11524.FFEA 1490 EUR
11524.FF 11524.FI
Ródio, folha, Thickness: 0.025mm (0.001 in)
Ródio
Fórmula: Rh
Ponto de ebulição: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1960 °C
Densidade: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011201
Número CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353