Print…
Ródio ≥99.8% (baseado nos metais), folha 0.25 mm (0.01 in) thick
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11522.FF 11522.FI
11522.FFEA 0 EUR
11522.FF 11522.FI
Ródio ≥99.8% (baseado nos metais), folha 0.25 mm (0.01 in) thick
Ródio
Fórmula: Rh
Ponto de ebulição: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1960 °C
Densidade: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011201
Número CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353