Print…
Platina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
298107-1.7G 298107-425MG
SIAL298107-1.7GEA 965 EUR
SIAL298107-1.7G SIAL298107-425MG
Platina, Sigma-Aldrich®
Platina
Fórmula: Pt
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689