Print…
Platina ≥99.99% (baseado nos metais), fio, aliviado de tensão, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43772.G1 43772.G5
43772.G1EA 112 EUR
43772.G1 43772.G5
Platina ≥99.99% (baseado nos metais), fio, aliviado de tensão, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platina
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.043g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689