Print…
Platina, fio para termopar de grau padrão tipo R ou S ISA, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14361.BU 14361.BY
14361.BUEA 318 EUR
14361.BU 14361.BY
Platina, fio para termopar de grau padrão tipo R ou S ISA, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈4.34g/m Negative leg Type R or S Density: 21.45G/CC Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,45G/CC
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689