Print…
Platina ≥99.95% (baseado nos metais), fio, duro, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13479.G1 13479.G5 13479.G9
13479.G1EA 69.7 EUR
13479.G1 13479.G5 13479.G9
Platina ≥99.95% (baseado nos metais), fio, duro, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platina
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.043g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689