Print…
Platina, preto
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12076.03 12076.06 12076.77
12076.03EA 268 EUR
12076.03 12076.06 12076.77
Platina, preto
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 10m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Ponto de ebulição: 4530 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1773 °C
Densidade: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II