Print…
Platina ≥99.99% (baseado nos metais), folha, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11509.FF 11509.FI 11509.GH
11509.FFEA 519 EUR
11509.FF 11509.FI 11509.GH
Platina ≥99.99% (baseado nos metais), folha, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Platina
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈1.34g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689