Print…
Platina ≥99.9% (baseado nos metais), tubulação 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10294.BQ 10294.BU
10294.BQEA 1700 EUR
10294.BQ 10294.BU
Platina ≥99.9% (baseado nos metais), tubulação 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Platina
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.62g/5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689