Print…
Platina, fio para termopar de grau padrão tipo R ou S ISA, Ø 0.0762 mm (0.003 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10291.BW 10291.G2 10291.G6
10291.BWEA 43.2 EUR
10291.BW 10291.G2 10291.G6
Platina, fio para termopar de grau padrão tipo R ou S ISA, Ø 0.0762 mm (0.003 in)
Platina
For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.05g/50cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689