Print…
Platina, fio para termopar de grau padrão tipo R ou S ISA, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10289.G1 10289.G5 10289.G9
10289.G1EA 180 EUR
10289.G1 10289.G5 10289.G9
Platina, fio para termopar de grau padrão tipo R ou S ISA, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.27g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689