Platina, fio para termopar de grau padrão tipo R ou S ISA, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10288.BU
10288.BY
10288.CC
10288.BUEA
117
EUR
10288.BU
10288.BY
10288.CC
Platina, fio para termopar de grau padrão tipo R ou S ISA, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Formula Weight: 195.08
Physical Form: ≈1.09g/m
Density: 21.45G/CC
Odour: Odourless
Melting Point: 1768.4 deg C
Boiling Point: 3825 deg C
MDL No.: MFCD00011179
Fórmula:
Pt Ponto de ebulição: 3825 °C Densidade: 21,45G/CC Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011179 Número CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |