Print…
Paládio ≥99%, pó, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.19225.0001 1.19225.0005
1.19225.0001EA 521 EUR
1.19225.0001 1.19225.0005
Paládio ≥99%, pó, EMSURE® para análise, Supelco®
Palladium
Fórmula: Pd
Peso Molecular: 106.420 g/mol
Densidade: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1 II
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1554 °C
Molar Mass 106.4 g/mol
Boiling Point 2200 - 2900 °C
Density 12.02 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable