Paládio ≥99.95% (baseado nos metais), pó APS 0,5-1,7 micron
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43715.03
43715.14
43715.06
43715.03EA
381
EUR
43715.03
43715.14
43715.06
Paládio ≥99.95% (baseado nos metais), pó APS 0,5-1,7 micron
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Tap density 2.4-5.0g/cm3, S.A. 0.7-2.0m2/g
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Fórmula:
Pd Densidade: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011167 Número CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 3089 ADR: 4.1,II |