Print…
Paládio ≥99.99% (baseado em traços de metais), grânulos, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203998-1G 203998-5G
SIAL203998-1GEA 444 EUR
SIAL203998-1G SIAL203998-5G
Paládio ≥99.99% (baseado em traços de metais), grânulos, Sigma-Aldrich®
Palladium
Fórmula: Pd
Ponto de ebulição: 3167 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1555 °C
Densidade: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121